9,10-Antraquinon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 230 NOK
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Antraquinon ≥98.0% (by GC)
9,10-Anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₂
Kokepunkt: 380°C
Smeltepunkt: 284°C
Tetthet: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 185 °C
MDL nummer: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %