Acetylklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 260 NOK
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Acetylklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acetyl chloride
Formel: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Kokepunkt: 52°C
Smeltepunkt: –112°C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 5°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
FN: 1717
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %