N,N-Dimetylacetamid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 245 NOK
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-Dimetylacetamid ≥99.0% (by GC)
N,N-Dimetylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Kokepunkt: 165°C
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 66°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008686
CAS-nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %