Dimethyl karbonat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0053-500ML C0053-25ML C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA 650 NOK
TCIAC0053-500ML TCIAC0053-25ML TCIAC0053-100ML
Dimethyl karbonat ≥98.0% (by GC)
Dimethyl karbonat
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Smeltepunkt: 4°C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 17°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008420
CAS-nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
FN: 1161
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&vid=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %