Metylsalisylat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 220 NOK
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
Metylsalisylat ≥99.0% (by GC)
Metylsalisylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 224°C
Smeltepunkt: –9°C
Tetthet: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 97°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002214
CAS-nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Indeks: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test