Diisobutyl ftalat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 230 NOK
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Diisobutyl ftalat ≥98.0% (by GC)
Diisobutyl ftalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278,35 g/mol
Kokepunkt: 320°C
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026480
CAS-nummer: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5