Oljesyre eller oleinsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
O0180-25ML O0180-5ML
TCIAO0180-25MLEA 2000 NOK
TCIAO0180-25ML TCIAO0180-5ML
Oljesyre eller oleinsyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Oljesyre eller oleinsyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kokepunkt: 285°C
Smeltepunkt: 16,7 °C
Tetthet: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 187°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Indeks: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&vid=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %