2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4-picoline
F0579-25G F0579-5G
TCIAF0579-25GEA 2275 NOK
TCIAF0579-25G TCIAF0579-5G
2-Fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Kokepunkt: 157°C
Tetthet: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00041224
CAS-nummer: 461-87-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&vid=5715b91e534328a7bf5fbf9a3eb00a8eb26e002f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %