4-Fluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
F0482-1G F0482-5G
TCIAF0482-1GEA 635 NOK
TCIAF0482-1G TCIAF0482-5G
4-Fluorobiphenyl ≥97.0% (by GC)
4-Fluorobiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
MW: 172,2 g/mol
Kokepunkt: 253°C
Smeltepunkt: 75°C
Tetthet: 1,247 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00011650
CAS-nummer: 324-74-3
EINECS: 206-304-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&vid=20a0146058ff0a77abfe0b8fa8f43f8551eee421&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C