3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2372-1G T2372-5G
TCIAT2372-1GEA 230 NOK
TCIAT2372-1G TCIAT2372-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Kokepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37 °C
MDL nummer: MFCD00040959
CAS-nummer: 52771-22-9
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&vid=49b658bd8e70ad8180da3b133ce3e007bed65aa6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %