3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone
D3576-25G D3576-5G
TCIAD3576-25GEA 2500 NOK
TCIAD3576-25G TCIAD3576-5G
3,4-Difluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluorobenzophenone
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Kokepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…55 °C
MDL nummer: MFCD00009892
CAS-nummer: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&vid=4807ed9148a5247432a8fe4c070e9337f6ea313c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C