3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 1300 NOK
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kokepunkt: 199°C
Tetthet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000391
CAS-nummer: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %