6-Fluoro-1-indanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0668-5G F0668-1G
TCIAF0668-5GEA 2400 NOK
TCIAF0668-5G TCIAF0668-1G
6-Fluoro-1-indanone ≥98.0% (by GC)
6-Fluoro-1-indanone
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
MDL nummer: MFCD01318147
CAS-nummer: 1481-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&vid=d08324bd7a2b0c8f6876e3b96815b5f19572f7a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C