2-Fluoro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0773-1G F0773-5G
TCIAF0773-1GEA 515 NOK
TCIAF0773-1G TCIAF0773-5G
2-Fluoro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
MDL nummer: MFCD03092926
CAS-nummer: 22282-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&vid=a8ab9a81f768798a42a2bd04a0449da70185f505&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C