4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
T2487-25G T2487-5G
TCIAT2487-25GEA 4275 NOK
TCIAT2487-25G TCIAT2487-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formel: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00035702
CAS-nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&vid=e3cb413cf82fd67c53af4cce049689320f0d3b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %