2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2145-25G T2145-5G
TCIAT2145-25GEA 1300 NOK
TCIAT2145-25G TCIAT2145-5G
2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Kokepunkt: 63°C
Tetthet: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 54°C
MDL nummer: MFCD00035959
CAS-nummer: 1535-75-7
EINECS: 216-257-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&vid=37b5996cf78f289767ed7ab80b89f768d40a830e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %