1,3-Difluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Difluoronitrobenzene
D4123-1G D4123-5G
TCIAD4123-1GEA 220 NOK
TCIAD4123-1G TCIAD4123-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Kokepunkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00192035
CAS-nummer: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164ad9030613a7ef7d52b9e2d407fb8d024de7bb&vid=164ad9030613a7ef7d52b9e2d407fb8d024de7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %