5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
F0703-25G F0703-5G
TCIAF0703-25GEA 1700 NOK
TCIAF0703-25G TCIAF0703-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Kokepunkt: 272°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077541
CAS-nummer: 448-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&vid=0a931226b6748fb7ac87d305a2b64433f69e01b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C