1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
H0424-25G H0424-100G H0424-500G
TCIAH0424-25GEA 620 NOK
TCIAH0424-25G TCIAH0424-100G TCIAH0424-500G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Kokepunkt: 58°C
Smeltepunkt: -4°C
Tetthet: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011651
CAS-nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
FN: 1760
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,09598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&vid=e234f1e3f6f22316f972e1aa8e04d2033f5b73e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %