2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,3-Difluoro-4-mercaptobenzene, 2,4-Difluorobenzenethiol, 2,4-Difluorobenzene-1-thiol
D3342-25G
D3342-5G
TCIAD3342-25GEA
9400
NOK
TCIAD3342-25G
TCIAD3342-5G
2,4-Difluorothiophenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Difluorothiophenol
Formel:
C₆H₄F₂S MW: 146,16 g/mol Kokepunkt: 59°C Tetthet: 1,29 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 49°C |
MDL nummer:
MFCD00203477 CAS-nummer: 1996-44-7 FN: 3336 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |