m-Toluidin 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
T0298-25ML T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA 245 NOK
TCIAT0298-25ML TCIAT0298-500ML
m-Toluidin 98,0 GC, T
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kokepunkt: 203°C
Smeltepunkt: -30
Flash punkt: 86°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007808
CAS-nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
FN: 1708
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&vid=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %