m-Anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Anisidine
A0485-25G A0485-500G A0485-100G
TCIAA0485-25GEA 485 NOK
TCIAA0485-25G TCIAA0485-500G TCIAA0485-100G
m-Anisidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
m-Anisidine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 251°C
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 126°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007783
CAS-nummer: 536-90-3
EINECS: 208-651-4
FN: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&vid=2353a723fe29f691866476bd6c750e5cb3b698e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %