(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
A0406-25G A0406-500G
TCIAA0406-25GEA 270 NOK
TCIAA0406-25G TCIAA0406-500G
(±)-1-Aminopropan-2-ol ≥92.0% (by GC)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formel: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Kokepunkt: 160°C
Smeltepunkt: –2°C
Tetthet: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008139
CAS-nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
FN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&vid=116212e9f5407396698e573ee28392a7f3ea82d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %