Diisobutylamine
Leverandør: TCI
Danger
D0614-25ML D0614-500ML
TCIAD0614-25MLEA 220 NOK
TCIAD0614-25ML TCIAD0614-500ML
Diisobutylamine
Diisobutylamine
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: –74°C
Tetthet: 0,763 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 29°C
MDL nummer: MFCD00008930
CAS-nummer: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
FN: 2361
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&vid=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %