5-Nitroindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Nitro-1H-indole
N0400-25G N0400-5G
TCIAN0400-25GEA 2775 NOK
TCIAN0400-25G TCIAN0400-5G
5-Nitroindole ≥98.0% (by GC)
5-Nitroindole
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 140 °C
MDL nummer: MFCD00005673
CAS-nummer: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19769ebff70689232b3aa6e79dc0b86b210f6b28&vid=19769ebff70689232b3aa6e79dc0b86b210f6b28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C