2-Methyl-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene, Methyl 5-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-4-nitrotoluene
M1681-25G M1681-500G
TCIAM1681-25GEA 420 NOK
TCIAM1681-25G TCIAM1681-500G
2-Methyl-5-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-5-nitroanisole
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043912
CAS-nummer: 13120-77-9
EINECS: 236-048-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&vid=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C