3-Nitrobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3-Nitrophenyl)methanol
N0178-25G N0178-100G
TCIAN0178-25GEA 690 NOK
TCIAN0178-25G TCIAN0178-100G
3-Nitrobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
3-Nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26…27 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00007273
CAS-nummer: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&vid=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %