5-Methoxyindole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
M0731-1G M0731-25G M0731-5G
TCIAM0731-1GEA 325 NOK
TCIAM0731-1G TCIAM0731-25G TCIAM0731-5G
5-Methoxyindole ≥99.0% (by GC)
5-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 178°C
Smeltepunkt: 55…56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005674
CAS-nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&vid=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity