Bis(2-etoksyetyl)eter ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 220 NOK
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Bis(2-etoksyetyl)eter ≥98.0% (by GC)
Bis(2-etoksyetyl)eter
Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 188°C
Smeltepunkt: –44°C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009254
CAS-nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Indeks: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %