Tributyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 220 NOK
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Tributyl borate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tributyl borate
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00009434
CAS-nummer: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %