Tetraetoksysilan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tetraethoxysilane
T0100-25ML T0100-500ML
TCIAT0100-25MLEA 230 NOK
TCIAT0100-25ML TCIAT0100-500ML
Tetraetoksysilan ≥97.0% (by GC)
Tetraetoksysilan
Formel: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Smeltepunkt: –85,5 °C
Tetthet: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 54°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
FN: 1292
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&vid=fbdca619dbf2a0f8b5d698ab962dbdd9ae72100f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %