Butyr anhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 220 NOK
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
Butyr anhydrid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Butyr anhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Kokepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –73 °C
Tetthet: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009389
CAS-nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
FN: 2739
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %