(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Phenyl-1-propanol, (±)-α-Ethylbenzyl alcohol
P0212-25G P0212-500G
TCIAP0212-25GEA 310 NOK
TCIAP0212-25G TCIAP0212-500G
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 212°C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004564
CAS-nummer: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Indeks: 14,03768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&vid=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %