(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (±)-Ethyl vinyl carbinol, Pent-1-en-3-ol
P1043-25ML P1043-5ML
TCIAP1043-25MLEA 1025 NOK
TCIAP1043-25ML TCIAP1043-5ML
(±)-1-Penten-3-ol ≥97.0% (by GC)
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 37°C
Tetthet: 0,838 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004573
CAS-nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&vid=1ba1b851d778056ec906eb87865cb00aa6b8cf70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %