3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 220 NOK
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –82 °C
Tetthet: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %