2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0815-25ML P0815-5ML
TCIAP0815-25MLEA 2425 NOK
TCIAP0815-25ML TCIAP0815-5ML
2-Pentyn-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Smeltepunkt: –0,2 °C
Tetthet: 0,913 g/cm³ (17 °C)
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040915
CAS-nummer: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&vid=0cb3950054557fdae5aa0b4724aa10a6f3d0f385&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %