3-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methyl-2-pyridinone, 2-Hydroxy-3-methylpyridine, 3-Methylpyridin-2(1H)-one
M1447-25G M1447-5G
TCIAM1447-25GEA 4675 NOK
TCIAM1447-25G TCIAM1447-5G
3-Methyl-2-pyridone ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-pyridone
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00039704
CAS-nummer: 1003-56-1
EINECS: 213-710-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&vid=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C