3-Phenoxytoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
P0831-25ML P0831-500ML P0831-100ML
TCIAP0831-25MLEA 485 NOK
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML TCIAP0831-100ML
3-Phenoxytoluene ≥98.0% (by GC)
3-Phenoxytoluene
Formel: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Kokepunkt: 272°C
Tetthet: 1,051 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00008531
CAS-nummer: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&vid=b8f7374c53d78f8d579c57c87497d299bfca1f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %