4-Pyridintiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
M0630-25G M0630-5G
TCIAM0630-25GEA 2575 NOK
TCIAM0630-25G TCIAM0630-5G
4-Pyridintiol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Pyridintiol
Formel: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Smeltepunkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006422
CAS-nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&vid=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %