Dietylsulfat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0525-500ML D0525-25ML
TCIAD0525-500MLEA 380 NOK
TCIAD0525-500ML TCIAD0525-25ML
Dietylsulfat ≥98.0% (by GC)
Dietylsulfat
Formel: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,19 g/mol
Kokepunkt: 208°C
Smeltepunkt: -25°C
Tetthet: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 110°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009099
CAS-nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
FN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&vid=ad2bd429f6edbd5958c5b244be4c8c9a52543149&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %