4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0269-5ML M0269-1ML
TCIAM0269-5MLEA 1300 NOK
TCIAM0269-5ML TCIAM0269-1ML
4-Methyl-1-pentyne ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-1-pentyne
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kokepunkt: 61°C
Smeltepunkt: –110,3 °C
Tetthet: 0,7112 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: -24°C
MDL nummer: MFCD00039857
CAS-nummer: 7154-75-8
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&vid=58544285cf6c9cc2999785a8f584dc9883782bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %