trans-Stilbene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
S0090-25G S0090-100G
TCIAS0090-25GEA 1025 NOK
TCIAS0090-25G TCIAS0090-100G
trans-Stilbene ≥98.0% (by GC)
trans-Stilbene
Formel: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 307°C
Smeltepunkt: 121…124 °C
Tetthet: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064300
CAS-nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Indeks: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&vid=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency