Diphenyl sulphide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diphenylsulphane
P0230-25G P0230-500G
TCIAP0230-25GEA 230 NOK
TCIAP0230-25G TCIAP0230-500G
Diphenyl sulphide 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Diphenyl sulphide
Formel: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28 g/mol
Kokepunkt: 296°C
Smeltepunkt: –40°C
Flash punkt: 126°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003064
CAS-nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
FN: 3082
ADR: 9 III
Merck Indeks: 14,07314
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&vid=c6d99e2f0b92b30bcd5c7da8fc3cb5a586b3f4ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %