4-Metylmorfolin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: NMM, N-Methylmorpholine
M0370-25ML M0370-500ML
TCIAM0370-25MLEA 260 NOK
TCIAM0370-25ML TCIAM0370-500ML
4-Metylmorfolin ≥99.0% (by GC)
4-Metylmorfolin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Smeltepunkt: –66 °C
Tetthet: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 18°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006175
CAS-nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
FN: 2535
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&vid=55fbc3ca0e31b464e04bfba97b718fc47d59c744&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %