1,3-Benzodioxole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
M0658-25ML M0658-500ML M0658-100ML
TCIAM0658-25MLEA 325 NOK
TCIAM0658-25ML TCIAM0658-500ML TCIAM0658-100ML
1,3-Benzodioxole ≥99.0% (by GC)
1,3-Benzodioxole
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Kokepunkt: 172°C
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
MDL nummer: MFCD00005818
CAS-nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&vid=bbfbe0c04c76d5ee1da39db5abeb9fa88ce508f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %