5-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1371-1G M1371-5G
TCIAM1371-1GEA 405 NOK
TCIAM1371-1G TCIAM1371-5G
5-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
5-Methylquinoxaline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012335
CAS-nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&vid=be3fe2ab8780b3021236db85f45fcdf859365027&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %