γ-Terpinene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: gamma-Terpinene, p-Mentha-1,4-diene
M0318-25ML M0318-500ML
TCIAM0318-25MLEA 220 NOK
TCIAM0318-25ML TCIAM0318-500ML
γ-Terpinene ≥95.0% (by GC)
γ-Terpinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 183°C
Tetthet: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001537
CAS-nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
FN: 2319
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&vid=dea89c2e64f2214b9d6cf778b2ff9e9328b144d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %