2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0736-25ML M0736-250ML
TCIAM0736-25MLEA 340 NOK
TCIAM0736-25ML TCIAM0736-250ML
2-Methylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Methylpyrazine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Smeltepunkt: -29°C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006142
CAS-nummer: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&vid=310d3ae6eb3889ee2779637bc9f36a98f60e62b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %