2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1525-25ML D1525-5ML
TCIAD1525-25MLEA 875 NOK
TCIAD1525-25ML TCIAD1525-5ML
2,3-Dimethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 156°C
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006144
CAS-nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&vid=2aaab9236fb72588a9a4944248b5846b20ac9cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %