1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
P0215-25G P0215-5G
TCIAP0215-25GEA 1550 NOK
TCIAP0215-25G TCIAP0215-5G
1-Phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 213°C
Smeltepunkt: 65…67 °C
Tetthet: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 85°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004540
CAS-nummer: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&vid=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %